Kluczowe dokumenty
89505
mono-Benzyl phthalate
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(phenylmethyl) ester, Phthalic acid monobenzyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
103-108 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC(C1=C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
Klucz InChI
XIKIUQUXDNHBFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- River water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)