05-1249-S
Przeciwciało przeciw dimetylowi histonu H3 (Lys9), klon CMA307, rozmiar próbny
clone CMA307, from mouse
Synonim(y):
H3K9me2, histon H3 (dimetyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CMA307, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates, human
metody
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys9)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys9), klon CMA307 i zestawu Magna ChIP G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys9) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP B-Globin.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna G ChIP (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 05-1249-S, Anti-dimethyl H3 (Lys9), klon CMA307 w rozcieńczeniu 2,0ug/mL (1:500). Białka wizualizowano przy użyciu IgG anty-mysiej osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało wykazane przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do immunocytochemii (Kimura, 2008).
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji ( Kimura, 2008).
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje histon H3 dimetylowany na Lys9 w teście Luminex.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Ekstrakt kwasu HeLa
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2