Kluczowe dokumenty
05-117
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FGF-2/podstawowy FGF (neutralizujące), klon bFM-1
clone bFM-1, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
GSK3 beta, GSK3B, Kinaza syntazy glikogenu 3 beta, Kinaza syntazy glikogenu 3β, Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów, podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów bFGF, czynnik wzrostu fibroblastów 2, czynnik wzrostu fibroblastów 2 (podstawowy), czynnik wzrostu wiążący heparynę 2.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
bFM-1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
17.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, bovine, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotyp
IgG1κ
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
Opis ogólny
Czynnik wzrostu fibroblastów 2 (FGF-2) należy do rodziny czynników wzrostu wiążących heparynę. Jest zlokalizowany w komórkach pochodzenia mezodermalnego i neuroektodermalnego oraz w kilku komórkach nowotworowych. FGF-2 występuje w czterech izoformach. Składa się z czterech reszt cysteinowych, wielu reszt zasadowych i dwóch miejsc aktywnych. Białko FGF-2 jest trójkątną strukturą piramidalną utworzoną przez dwanaście antyrównoległych arkuszy β. Chromosom FGF-2 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 4q28.1.
Obszar badań: Rak
Specyficzność
To przeciwciało jest wysoce specyficzne dla niedenaturującej formy FGF-2/zasadowego FGF ze źródeł bydlęcych, ludzkich, szczurzych i mysich. Nie reaguje krzyżowo z bydlęcym kwaśnym FGF.
To przeciwciało rozpoznaje niedenaturowaną formę FGF-2/zasadowego FGF; nie reaguje krzyżowo z bydlęcym kwaśnym FGF.
Immunogen
Epitop: a.a. 5-24
Oczyszczony podstawowy FGF z mózgu bydła (HBGF-2). Klon bFM-1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FGF-2/basic FGF (neutralizujące), klon bFM-1 zostało użyte w:
  • Test neutralizacji FGF2 (6 lub 12 µg/ml)
  • test tworzenia rurekin vitro (1000 ng/ml)
  • znakowanie immunologiczne (1:200)
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wzrostu fibroblastów 2 (FGF-2) odgrywa rolę w rozwoju embrionalnym i płodowym kręgowców. Działa jako induktor angiogenezy i jest dobrze znanym mitogenem(in vitro) dla różnych komórek, w tym fibroblastów i komórek śródbłonka naczyniowego. FGF-2 wywiera swoją aktywność biologiczną poprzez receptory kinazy tyrozynowej o wysokim powinowactwie i proteoglikany siarczanu heparanu o niskim powinowactwie obecne na powierzchni komórek. Wykazuje autokrynne działanie na różne funkcje komórek zaangażowane w angiogenezę, takie jak proliferacja, ekspresja integryn, migracja i produkcja proteinaz. FGF-2 uczestniczy we wzroście, migracji, różnicowaniu i przeżyciu różnych komórek. Wiązanie FGF-2 z heparyną chroni FGF-2 przed denaturacją pod wpływem ciepła i kwasu oraz rozszczepieniem proteolitycznym.
Jakość
Routinely evaluated by neutralization of greater than 50% of growth of FBHE cells simulated with FGF-2/bFGF.
Neutralization of bFGF Activity Assay:
2.5 µg/mL of this lot of antibody neutralized greater than 40% of growth of FBHE cells simulated with 5 ng/mL of FGF-2/bFGF.
Opis wartości docelowych
17,5 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w TBS. Białko oznaczane w teście mikromiareczkowym Bradford przy użyciu mysiej IgG jako standardu. Zamrożony roztwór.
Strącanie siarczanem amonu i chromatografia DEAE-celulozowa
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka wątroby lub nerki płodu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Brogi et al.
The Journal of clinical investigation, 92(5), 2408-2418 (1993-11-01)
Because fibroblast growth factors (FGFs) modulate important functions of endothelial cells (EC) and smooth muscle cells (SMC), we studied FGF expression in human vascular cells and control or atherosclerotic arteries. All cells and arteries contained acidic (a) FGF and basic
Genome-wide meta-analysis implicates mediators of hair follicle development and morphogenesis in risk for severe acne
Petridis C, et al.
Nature Communications, 5075, 9(1)-9(1) (2018)
A novel mechanism of sequestering fibroblast growth factor 2 by glypican in lipid rafts, allowing skeletal muscle differentiation.
Jaime Gutierrez,Enrique Brandan
Molecular and cellular biology null
Survival of purified rat photoreceptors in vitro is stimulated directly by fibroblast growth factor-2
Fontaine, V., et al
The Journal of Neuroscience, 18, 9662-9672 (1998)
T Korff et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(2), 447-457 (2001-02-07)
Paracrine interactions between endothelial cells (EC) and mural cells act as critical regulators of vessel wall assembly, vessel maturation and define a plasticity window for vascular remodeling. The present study was aimed at studying blood vessel maturation processes in a