SRP4039
Fgf-2 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
FGB-b, FGF-2, Fibroblast Growth Factor-basic, HBGF-2, Prostatropin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
<0.2 ng/mL
masa cząsteczkowa
~16.3 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Fgf2(54250)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)