Kluczowe dokumenty
SRP3238
Sigma-Aldrich
EGF from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Epidermal Growth Factor, URG, Urogastrone
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.1 ng/mL
masa cząsteczkowa
6.2 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... EGF(25313)
Opis ogólny
Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) jest silnym czynnikiem wzrostu i peptydem cytoprotekcyjnym. Rekombinowany szczurzy EGF jest białkiem kulistym o masie 6,2 kDa, zawierającym 54 reszty aminokwasowe, w tym 3 wewnątrzcząsteczkowe wiązania dwusiarczkowe.
Zastosowanie
Epidermalny czynnik wzrostu (EGF) jest stosowany w hodowli hepatocytów w celu określenia optymalnych warunków dla przeżycia i funkcjonowania hepatocytów szczura.
Działania biochem./fizjol.
Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) stymuluje proliferację różnych komórek naskórka i nabłonka. Ponadto wykazano, że EGF hamuje wydzielanie żołądkowe, stan zapalny i bierze udział w gojeniu się ran. EGF sygnalizuje poprzez receptor znany jako c-erbB, który jest receptorem kinazy tyrozynowej klasy I. Receptor ten wiąże się również z TGF-α (transformujący czynnik wzrostu-α) i VGF (czynnik wzrostu wirusa krowianki).
Sekwencja
MNSNTGCPPS YDGYCLNGGV CMYVESVDRY VCNCVIGYIG ERCQHRDLRW WKLR
Postać fizyczna
Liofilizowany ze sterylnego (0,2 mikrona) przefiltrowanego roztworu wodnego zawierającego 10 mM fosforan sodu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of epidermal growth factor in prevention of oxidative injury and apoptosis induced by intestinal ischemia/reperfusion in rats.
Arda-Pirinci P
Acta Histochemica, 116(1), 167-175 (2014)
Epidermal growth factor improves survival and prevents intestinal injury in a murine model of pseudomonas aeruginosa pneumonia.
Dominguez JA
Shock, 36(4), 381-389 (2011)
The epidermal growth factor receptor family: biology driving targeted therapeutics.
Wieduwilt MJ and Moasser MM
Cellular and Molecular Life Sciences, 65(10), 1566-1584 (2008)
Florence E Perrin et al.
PloS one, 5(12), e15914-e15914 (2011-01-07)
Spinal cord injury (SCI) is a widely spread pathology with currently no effective treatment for any symptom. Regenerative medicine through cell transplantation is a very attractive strategy and may be used in different non-exclusive ways to promote functional recovery. We
Epidermal growth factor.
G Carpenter et al.
The Journal of biological chemistry, 265(14), 7709-7712 (1990-05-15)