Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700986
Sigma-Aldrich
Anty-FGF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF2(2247)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF). Członkowie rodziny FGF wiążą heparynę i posiadają szeroką aktywność mitogenną i angiogenną. Białko to jest zaangażowane w różne procesy biologiczne, takie jak rozwój kończyn i układu nerwowego, gojenie się ran i wzrost guza. MRNA dla tego genu zawiera wiele miejsc poliadenylacji i jest alternatywnie tłumaczony z kodonów inicjujących innych niż AUG (CUG) i AUG, co skutkuje pięcioma różnymi izoformami o różnych właściwościach. Izoformy inicjowane przez CUG są zlokalizowane w jądrze i są odpowiedzialne za efekt wewnątrzwydzielniczy, podczas gdy forma inicjowana przez AUG jest głównie cytozolowa i jest odpowiedzialna za parakrynne i autokrynne działanie tego FGF. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego FGF2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)