Kluczowe dokumenty
05-1154
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-JAK1, klon 73
clone 73, from mouse
Synonim(y):
Kinaza Janus 1, kinaza Janus 1 (białkowa kinaza tyrozynowa) 1, kinaza tyrozynowo-białkowa JAK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
73, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, canine, Xenopus, chicken
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK1(3716)
Opis ogólny
JAK są niereceptorowymi kinazami tyrozynowymi, które łączą się z receptorami cytokin i są aktywowane przez cytokiny. Regulują one spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Kinazy JAK (JAK1, JAK2, JAK3, Tyk2) mają domenę kinazy i drugą, pseudokinazową domenę, która nie jest aktywna enzymatycznie. Głównymi efektorami JAK są STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription), które są bezpośrednimi aktywatorami transkrypcji, ale JAK sygnalizują również szlak Ras-MAP Kinase, a poprzez Tec, szlak PI3 Kinase. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, indukują rekrutację czynników transkrypcyjnych STAT do JAK2 związanego z receptorem cytokin. JAK2 następnie fosforyluje proksymalne czynniki transkrypcyjne STAT, które następnie dimeryzują i przemieszczają się do jądra, gdzie wiążą DNA. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia indukowanych cytokinami odpowiedzi prozapalnych stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych. W domenie kinazy JAK2 znajduje się region, który ma znaczną homologię sekwencji z regionem regulatorowym receptora insuliny. Spośród wielu miejsc, tyrozyny 1007 i 1008 (Tyr1007/1008) są miejscami trans- lub autofosforylacji w reakcjach kinazowych in vivo i in vitro. JAK2 jest wymagany do sygnalizacji przez inny podzbiór receptorów cytokin, podczas gdy JAK1 jest niezbędny do sygnalizacji z receptorów IL-2, IL-6 i interferonu. JAK3 jest wymagany do sygnalizacji przez receptory cytokin, które mają wspólny łańcuch gamma.
Specyficzność
Rozpoznaje JAK1 (kinaza Janus 1). Członkowie rodziny JAK cytoplazmatycznych białkowych kinaz tyrozynowych fizycznie wiążą się z receptorami związanymi z ligandem. To właśnie ta asocjacja powoduje fosforylację tyrozyny i aktywację. JAK1 ma około 130 kDa i zawiera C-końcową domenę kinazy tyrozynowej, sąsiednią domenę kinazy lub domenę związaną z kinazą oraz pięć innych domen, które są wysoce konserwatywne wśród członków rodziny JAK.
Immunogen
Wygenerowany z ludzkiego JAK1, aminokwasy 551-776.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w immunoprecypitacji w warunkach natywnych i zdenaturowanych.
Immunofluorescencja: Poprzednia partia tego przeciwciała była używana w IF.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-JAK1, klon 73 wykrywa poziom JAK1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IP i IF.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on Huvec lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected JAK1 on 10 μg of Huvec lysates.
Opis wartości docelowych
130 kDa
Powiązanie
Zastępuje: MAB3700
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczony mysi monoklonalny roztwór buforowany IgG2b zawierający 50% glicerolu, BSA i <0,09% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Huvec, lizat całych komórek Jurkat
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles E de Bock et al.
Cancer discovery, 8(5), 616-631 (2018-03-03)
Leukemia is caused by the accumulation of multiple genomic lesions in hematopoietic precursor cells. However, how these events cooperate during oncogenic transformation remains poorly understood. We studied the cooperation between activated JAK3/STAT5 signaling and HOXA9 overexpression, two events identified as