Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
05-157
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1B3B9
Synonim(y):
Kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 2, kinaza MAP 2, MAPK 2, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 2, kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 2, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 1, białkowa kinaza tyrozynowa ERK2.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko kinazie MAP 2/Erk2, klon 1B3B9, clone 1B3B9, Upstate®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B3B9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
avian, mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
ERK2 jest aktywowana przez MEK2, która fosforyluje sąsiednie reszty treoniny 183 i tyrozyny 185. ERK2 jest kinazą serynowo-treoninową, która fosforyluje MAP2 i białko zasadowe mieliny. Kinaza ta jest ważnym proksymalnym składnikiem szlaku kinazy MAP zaangażowanym w przekazywanie sygnałów z czynników wzrostu, neuroprzekaźników i hormonów na powierzchni komórki do zdarzeń transkrypcyjnych w jądrze.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa innych gatunków jest nieznana.
To przeciwciało rozpoznaje kinazę MAP kodowaną przez gen mapk, Mr 42 kDa.
Immunogen
Oczyszczona metodą HPLC mysia rekombinowana kinaza MAP. Klon 1B3B9
Zastosowanie
Anti-MAP Kinase 2/Erk2 Antibody, klon 1B3B9 to przeciwciało przeciwko kinazie MAP 2/Erk2 do stosowania w IP i WB.
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało kinazę MAP 2/Erk2 z lizatu RIPA z mysich komórek 3T3. Zagotować lizat komórek i ostudzić przed dodaniem przeciwciała, ponieważ to przeciwciało wiąże się tylko ze zdenaturowaną kinazą MAP.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Jakość
Routinely evaluated in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells, mouse 3T3 fibroblasts, or rat L6 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected MAP Kinase 2/Erk2 in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells. A previous lot detected MAP Kinase in mouse 3T3 fibroblasts and rat L6 cells.
Opis wartości docelowych
42 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-349
Postać fizyczna
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2a w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu. Przechowywać zamrożone w temperaturze -20°C, unikać cykli zamrażania i rozmrażania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitogen-activated protein kinase modulates ethanol inhibition of cell adhesion mediated by the L1 neural cell adhesion molecule.
Dou, X; Wilkemeyer, MF; Menkari, CE; Parnell, SE; Sulik, KK; Charness, ME
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Allelic variation of the ACCase gene and response to ACCase-inhibiting herbicides in pinoxaden-resistant Lolium spp.
Laura Scarabel,Silvia Panozzo,Serena Varotto,Maurizio Sattin
Pest Management Science null
Reversion of Ras- and phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase C-mediated transformation of NIH 3T3 cells by a dominant interfering mutant of protein kinase C lambda is accompanied by the loss of constitutive nuclear mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase activity.
Bjorkoy, G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 11557-11565 (1997)
Cytosolic phospholipase A2 is phosphorylated in collagen- and thrombin-stimulated human platelets independent of protein kinase C and mitogen-activated protein kinase.
Borsch-Haubold, A G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270, 25885-25892 (1995)
Y Ihara et al.
The Journal of biological chemistry, 272(15), 9629-9634 (1997-04-11)
beta-1,4-N-Acetylglucosaminyltransferase III (GnT-III: EC 2.4.1.144) is a pivotal glycosyltransferase which participates in branch formation by catalysis of the synthesis of a bisecting GlcNAc structure in N-glycans. These structures are thought to be one of the unique features of the N-glycans