05-1100X
Anti-Sulfotyrosine Antibody, Clone Sulfo-1C-A2
clone Sulfo-1C-A2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Clone Sulfo-1C-A2 Antibody, Sulfotyrosine Detection Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Sulfo-1C-A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, porcine, mouse, bovine
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
This clone was derived from the antibody described in Kehoe et al., 2006.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
General Post-translation Modification
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1