A011-M
NovaSeptum® Stojak na worek do rozdzielacza
5-port holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
rozmiar igły
2.0 mm
sterylność
sterile
linia produktu
NovaSeptum®
producent / nazwa handlowa
NovaSeptum®
Wysokość
260–460 mm
Długość
250 mm
Szerokość
280 mm
masa
0.5 kg
Zastosowanie
sterile sampling
kompatybilność
for use with 5-port Holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
Opis ogólny
Device Configuration: Multi-sampling
Informacje prawne
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany