Z743206
Julabo® bath accessories
assembly cooling coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970100
Opis ogólny
Wbudowana wężownica chłodząca (średnica zewnętrzna 9 mm) do przeciwchłodzenia wodą chłodzącą, może być używana do odpuszczania w pobliżu temperatury otoczenia. Wymagany jest wąż o średnicy wewnętrznej 10/12 mm. Do użytku z wannami/cyrkulatorami 1407.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)