Z743188
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC12
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970242
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pokrywa wanny z wbudowanym wymiennikiem ciepła. Do korzystania z wymiennika ciepła wymagany jest wąż o średnicy wewnętrznej 10/12 mm.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743188-1EA |