Kluczowe dokumenty
04-1583
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw interleukinie 21 (IL-21), klon 1G8
clone AB43.50.32H5.1G8, from mouse
Synonim(y):
interleukina 2, interleukina-2, izoforma interleukiny-21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AB43.50.32H5.1G8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL21(59067)
Opis ogólny
Interleukina 21 (IL-21) jest cytokiną, która ma działanie immunoregulacyjne na komórki układu odpornościowego, w tym komórki NK i cytotoksyczne limfocyty T, które mogą niszczyć komórki zakażone wirusem lub komórki nowotworowe. IL-21 indukuje podział/proliferację komórek w komórkach docelowych i ulega ekspresji w aktywowanych ludzkich limfocytach T CD4+. IL-21 może promować przejście między odpornością wrodzoną a adaptacyjną i może odgrywać rolę w proliferacji i dojrzewaniu komórek NK w synergii z IL15. Ekspresja IL-21 jest regulowana w górę w podgrupach Th2 i Th17 limfocytów T pomocniczych, a także w pęcherzykowych limfocytach T. Ponadto IL-21 ulega ekspresji w limfocytach NK T, regulując funkcję tych komórek. IL-21 jest również wytwarzana przez komórki nowotworowe chłoniaka Hodgkina (HL) i może wyjaśniać wiele zachowań klasycznego chłoniaka Hodgkina, w tym skupiska innych komórek odpornościowych zgromadzonych wokół komórek HL w kulturach.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej IL-21.
Zastosowanie
Analiza ELISA: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w teście ELISA. (Dr Gerard Zurawski, Baylor Institute for Immunology Research, Dallas, TX)
To przeciwciało przeciwko interleukinie 21 (IL-21), klon 1G8, zostało zatwierdzone do stosowania w testach WB i ELISA do wykrywania interleukiny 21 (IL-21).
Jakość
Evaluated by Western Blot from human IL-21 recombinant protein.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-21 on 10 µg of human IL-21 recombinant protein.
Opis wartości docelowych
Obserwuje się dwie izoformy o masie ~16 i ~18 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Kontrola
Ludzkie białko rekombinowane IL-21
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1