Kluczowe dokumenty
SAB1407827
Sigma-Aldrich
Anti-IL21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Za11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~18.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL21(59067)
Immunogen
IL21 (NP_068575, 1 a.a. ~ 162 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRSSPGNMERIVICLMVIFLGTLVHKSSSQGQDRHMIRMRQLIDIVDQLKNYVNDLVPEFLPAPEDVETNCEWSAFSCFQKAQLKSANTGNNERIINVSIKKLKRKPPSTNAGRRQKHRLTCPSCDSYEKKPPKEFLERFKSLLQKMIHQHLSSRTHGSEDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johanna Breuer et al.
Annals of neurology, 75(5), 739-758 (2014-04-29)
Environmental conditions (eg, latitude) play a critical role in the susceptibility and severity of many autoimmune disorders, including multiple sclerosis (MS). Here, we investigated the mechanisms underlying the beneficial effects of immune regulatory processes induced in the skin by moderate
Wenyu Jiang et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(11), 943-950 (2014-08-19)
Interleukin-17(IL-17)-producing T helper(Th)17 cells are considered as a new subset of cells critical to the development of inflammatory bowel disease (IBD). We aimed to investigate the distribution of Th17 cells, the expressions of Th17-related cytokines (IL-17, IL-21 and IL-22) and