Key Documents
SAB1410873
Sigma-Aldrich
Anti-IL22 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, IL21, ILTIF, MGC79382, MGC79384, TIFIL-23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL22(50616)
Immunogen
IL22 (NP_065386.1, 1 a.a. ~ 179 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALQKSVSSFLMGTLATSCLLLLALLVQGGAAAPISSHCRLDKSNFQQPYITNRTFMLAKEASLADNNTDVRLIGEKLFHGVSMSERCYLMKQVLNFTLEEVLFPQSDRFQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEGDDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNACI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Lin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 940-949 (2014-06-18)
NK cells are innate immune cells known for their cytolytic activities toward tumors and infections. They are capable of expressing diverse killer Ig-like receptors (KIRs), and KIRs are implicated in susceptibility to Crohn's disease (CD), a chronic intestinal inflammatory disease.
Wenyu Jiang et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(11), 943-950 (2014-08-19)
Interleukin-17(IL-17)-producing T helper(Th)17 cells are considered as a new subset of cells critical to the development of inflammatory bowel disease (IBD). We aimed to investigate the distribution of Th17 cells, the expressions of Th17-related cytokines (IL-17, IL-21 and IL-22) and