Kluczowe dokumenty
V-056
Supelco
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt solution
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O9P · xNa+
Masa cząsteczkowa:
455.34 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate))
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)