Key Documents
903795
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′-phosphate sodium salt
≥98 atom %, ≥90% (CP)
Synonim(y):
Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt, Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
13C
15N
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥90% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=[13C]([15NH]1)[13C]([13C]2=[15N][13C]1=O)=NC3=CC(C)=C(C)C=C3N2C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(O)=O.[Na+]
Opis ogólny
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate is an isotope of riboflavin-5′-phosphate wherein all the carbon and nitrogen atoms of dioxopyrimidine ring are replaced by 13C6 and 15N7, respectively.
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)