Merck
V-046
Supelco
(±)-gamma-Tocopherol-D3 solution
500 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H45D3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.70
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL in methanol
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
A lipid soluble form of Vitamin E, γ-Tocopherol is important to human health as an antioxidant and food additive. Vitamin E deficiency, often the result of poor nutrition or low absorption of dietary fat, is monitored in patient serum samples by LC-MS/MS or HPLC. This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantifying γ-tocopherol in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency by LC-MS/MS or HPLC to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup