PHR3525
Racemic-B-Tocopherol Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
rac-β-Tocopherol solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
tocopherol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
50 mg/mL in hexane
Zastosowanie
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21?,22?,28-/m1/s1
Klucz InChI
WGVKWNUPNGFDFJ-CBIUGAAKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)