Merck
S-139
Supelco
AB-FUBINACA metabolite 3-13C5,15N solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1513C5H20FN215NO3
Masa cząsteczkowa:
375.35
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C([15NH][13C@@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O)C1=NN(CC2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C31
Opis ogólny
This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of MMB-FUBINACA 3-methylbutanoic acid metabolite in a variety of applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. MMB-FUBINACA 3-methylbutanoic acid metabolite is a major metabolite of MMB-FUBINACA, a synthetic cannabinoid also known as AMB-FUBINACA and FUB-AMB.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup