Merck
O-901
Supelco
Oxazepam-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D5H6ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.74
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NC(O)C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
ADIMAYPTOBDMTL-RALIUCGRSA-N
Opis ogólny
Oxazepam is a benzodiazepine drug used to treat anxiety and insomnia and to control the symptoms of alcohol withdrawal. This stable-labeled internal standard is suitable for isotope dilution methods or the quantitation of oxazepam levels using GC/MS or LC/MS in testing applications such as clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis or pain prescription monitoring.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bernhard Watzer et al.
International journal of legal medicine, 129(4), 759-769 (2014-12-20)
Arthrotec(®) (AT) is a combination of diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), and misoprostol (MP), a synthetic analogue of prostaglandin E1 (PGE1). MP is a lipophilic methyl ester prodrug. It is readily metabolized to the biologically active misoprostol acid (MPA).
Niclas Stephanson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 985, 189-196 (2015-02-18)
A mass spectrometric method for drugs of abuse testing in exhaled breath employing a sampling device collecting aerosol particles was developed and applied in routine use. Analytes covered were amphetamine, methamphetamine, 6-acetylmorphine, morphine, cocaine, benzoylecgonine, diazepam, oxazepam and tetrahydrocannabinol. The
André Valle de Bairros et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 975, 24-33 (2014-12-03)
In this study, it is shown a method for the determination of benzodiazepines and their main metabolites in urine samples by hollow-fiber liquid-phase microextraction (LPME) in the three-phase mode. Initially, the hydrolysis step was performed using 100 μL of sodium