N-106
Naltrexone-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C26H31NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,17-19,21-22,24,29-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
Klucz InChI
KCSKQJYZSCIQRR-ODTDCTFRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Naltrexone in Opioid Dependence: Investigation into multiple-dose pharmacokinetics of a novel analgesic formula incorporating Naltrexone in dogs provided insights into its potential applications in veterinary medicine and possible implications for human medicine, especially concerning opioid dependence and pain management (KuKanich et al., 2021).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup