Kluczowe dokumenty
M-132
MSTFA Reagent
ampule of 10 × 1.2 mL, analytical standard, Cerilliant®
Synonim(y):
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, N-Trimethylsilyl-N-methyl trifluoroacetamide, MSTFA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
8.8 mmHg ( 27 °C)
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
opakowanie
ampule of 10 × 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Klucz InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Analysis of estrogen steroids such as estrone (E1), 17α-ethinylestradiol (EE2), and trenbolone acetate metabolites, melengestrol in environmental matrices using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Quantification of ibuprofen, naproxen, ketoprofen, and diclofenac in wastewater samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Cechy i korzyści
- Very volatile of TMS-acetamides.
- More volatile than BSA or BSTFA but with similar silylation strength.
- Useful in the analysis of volatile trace materials.
- Used in the preparation of volatile and thermally stable derivatives for GC and MS analysis.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)