Merck
D-117
Supelco
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
DHA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
Beilstein:
1715505
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL in ethanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Klucz InChI
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
Opis ogólny
An omega-3 fatty acid essential for normal brain growth and
function, docosahexaenoic acid (DHA) plays an important role as a signaling factor in cells for both anti- and pro-inflammatory processes. Levels of docosahexaenoic acid as well as other fatty acids are analyzed by GC/MS or LC-MS/MS methods to monitor patients undergoing diet therapy for mitochondrial or peroxisomal disorders. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material in the
preparation of linearity standards, calibrators, or controls in mass spectrometry-based DHA testing applications such as assessment of cardiovascular disease risk and fatty acid deficiency, and detection and quantification of DHA in nutraceuticals and dietary supplements.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)