Key Documents
890810C
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
Synonim(y):
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890810C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890810C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
stężenie
10 mg/mL (890810C-25mg)
25 mg/mL (890810C-200mg)
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3