Merck
880234C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Amina
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[amino(glikol polietylenowy)-2000]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C132H262N3O54P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2786.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880234C-10MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL in chloroform
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
DOPE-PEG(2000) Amine jest syntetycznym koniugatem fosfolipidów i glikolu polietylenowego (PEG), składającym się z dioleoilofosfatydyloetanoloaminy (DOPE), połączonej z cząsteczką PEG o masie cząsteczkowej około 2000 Daltonów, zakończoną grupą aminową. Jest powszechnie stosowany zarówno w badaniach nad ukierunkowanym dostarczaniem leków, jak i liposomalnymi systemami dostarczania leków.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2