Merck
880230C
Avanti
18:1 PEG5000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880230C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-5000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880230C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880230C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880230C
stężenie
10 mg/mL (880230C-25mg)
25 mg/mL (880230C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Zastosowanie
18:1 PEG5000 PE lub 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-5000 został użyty w małych pęcherzykach jednocząsteczkowych (SUV).
Działania biochem./fizjol.
18:1 PEG5000 PE, znany również jako 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-5000], jest stosowany wraz z modyfikowanym lipidami kopolimerem dendrymeru do wspólnego dostarczania siRNA i leków do guzów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880230C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880230C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaozheng Xu et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-22)
Blockade antibodies of the immunoinhibitory receptor PD-1 can stimulate the anti-tumor activity of T cells, but clinical benefit is limited to a fraction of patients. Evidence suggests that BTLA, a receptor structurally related to PD-1, may contribute to resistance to