Merck
878114P
Avanti
C18-02:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878114P, powder
Synonim(y):
1-O-oktadecylo-2-acetylo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H58NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (878114P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 878114P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-33-25-28(36-27(2)30)26-35-37(31,32)34-24-22-29(3,4)5/h28H,6-26H2,1-5H3/t28-/m1/s1
Klucz InChI
ZXCIEWBDUAPBJF-MUUNZHRXSA-N
Opis ogólny
C18-02:0 PC, określana również jako 1-O-oktadecylo-2-acetylo-sn-glicero-3-fosfocholina, jest naturalnym czynnikiem aktywującym płytki krwi. Występuje w różnych komórkach, w tym w leukocytach bazofilów, makrofagach, polimorfojądrowych neutrofilach i monocytach oraz płytkach krwi.
Zastosowanie
C18-02:0 PC lub 1-O-oktadecylo-2-acetylo-sn-glicero-3-fosfocholina mogą być stosowane jako substrat w enzymatycznym teście aktywności fosfolipazy A2 związanej z lipoproteinami (Lp-PLA2).
Działania biochem./fizjol.
C18-02:0 PC działa jako czynnik aktywujący płytki krwi i ułatwia agregację i wydzielanie płytek krwi. Odgrywa również kluczową rolę w stanach zapalnych i anafilaksji.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (878114P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saki Yamaura et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 481, 184-188 (2018-03-20)
Measurement of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) can be used as an adjunct to traditional cardiovascular risk factors for identifying individuals at higher risk of cardiovascular events. This can be performed by quantification of the protein concentration using an ELISA platform