Merck
870328P
Avanti
C8:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Oktanoilo-L-karnityna-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20D9NO4
Masa cząsteczkowa:
296.45
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870328P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
CXTATJFJDMJMIY-UKACUGSRSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870328P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)