Merck
870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29D9ClNO4
Masa cząsteczkowa:
389.02
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870326P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3