Merck
860853P
Avanti
16:0 Azido Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
16-azidohexadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H74N13O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1098.05
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860853-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opis ogólny
Azido Coenzyme A is a derivative of coenzyme A.
Opakowanie
pkg of 1 x 1mg; 5mL glass amber screw cap vial (860853P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3