Kluczowe dokumenty
810705P
Avanti
16-NBD-16:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 810705P, powder
Synonim(y):
{N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-methyl]amino} palmitoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810705P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810705P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]3OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]3O)N4C5=C(C(N)=NC=N5)N=C4)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H68N11O20P3S.3H3N/c1-43(2,25-70-77(67,68)74-76(65,66)69-24-30-37(72-75(62,63)64)36(57)42(71-30)53-27-50-35-39(44)48-26-49-40(35)53)38(58)41(59)47-21-19-31(55)46-22-23-78-32(56)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-20-45-28-17-18-29(54(60)61)34-33(28)51
Klucz InChI
FBPTUXYEMIFLQO-DNLKZUPMSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a fluorescent substrate in fluorescent diacylglycerol acyltransferase (DGAT) assay
- as a fluorescent analog to study the membrane translocation of lipids and to track palmitoyl-CoA uptake
- as a component in wash buffer to measure autoacylation of the enzymes in palmitate transferase assay
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)