Merck
860843P
Avanti
18:0(2S-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research - A Croda Brand 860843P, powder
Synonim(y):
3-O-sulfo-D-galaktozylo-β1-1′-N-[2"(S)-hydroksystearoilo]-D-erytrofingozyna (sól amonowa), (syntetyczna)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H84N2O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
841.19
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860843P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860843P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C42H81NO12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(49)43-34(35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-53-42-39(48)40(55-56(50,51)52)38(47)37(32-44)54-42;/h28,30,34-40,42,44-48H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,49)(H,50,51,52);1H3/b
Klucz InChI
SPENGCIMZSSNON-AKPGGMFPSA-N
Opis ogólny
18:0(2S-OH) Sulfo GalCer, znany również jako 3-O-sulfo-D-galaktozylo-β1-1′-N-[2"(S)-hydroksystearylo]-D-erythro-sphingosine, jest sulfatydem pochodzącym z 18:0(2S-OH) GalCer poprzez estryfikację grupy siarczanowej do 3-hydroksylu ugrupowania galaktozowego. Jest istotnym składnikiem błonowej osłonki mielinowej.
Działania biochem./fizjol.
Sulfatydy lub sulfogalaktozyloceramid (S-GalCer) odgrywają istotną rolę w transporcie białek, transdukcji sygnału i różnicowaniu komórek neuronalnych. Podwyższony poziom S-GalCer w lizosomach spowodowany niedoborem arylosulfatazy A (ASA) prowadzi do rozwoju leukodystrofii metachromatycznej u ludzi.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860843P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 116(2), 223-249 (2008)
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 116(2), 223-249 (2008)
R Lüllmann-Rauch et al.
Histochemistry and cell biology, 116(2), 161-169 (2001-10-31)
The inherited deficiency of arylsulfatase A (ASA) causes lysosomal accumulation of sulfoglycolipids (mainly sulfo-galactosylceramide, S-GalCer ) and leads to metachromatic leukodystrophy in humans. Among visceral organs, kidneys are particularly affected. In the present study, the regional distribution and temporal development