Merck
860836P
Avanti
CER11-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860836P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H60D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860836P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860836P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
Opis ogólny
CER11-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine, is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
Zastosowanie
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine (CER11-2′R(d9) has been used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for measurement of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860836P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)