Merck
860832P
Avanti
C6(6-azido) LacCer
Avanti Research - A Croda Brand 860832P, powder
Synonim(y):
D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H66 N4O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.93
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860832P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860832P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C36H66N4O13/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-25(43)24(39-28(44)19-16-14-17-20-38-40-37)23-50-35-33(49)31(47)34(27(22-42)52-35)53-36-32(48)30(46)29(45)26(21-41)51-36/h15,18,24-27,29-36,41-43,45-49H,2-14,16-17,19-23H2,1H3,(H,39,44)/b18-15+/t24-,25+,2
Klucz InChI
DHYANRUMYSYKQW-KONZMJRYSA-N
Opis ogólny
C6(6-azido) LacCer or D-lactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine, is a head group modified lipid containing an omega-terminal azide. This click reagent with the terminal azide group can be used in a highly specific linking reaction with alkyne-containing reagents, known as ‘click chemistry′, in the presence of a copper (Cu)-containing catalyst.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860832P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)