Merck
860629P
Avanti
C24:1 Dihydroceramide (d18:0/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860629P, powder
Synonim(y):
N-nerwonoilo-D-erytro-spinganina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H83NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860629P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860629P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,40-41,44-45H,3-16,19-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-/t40-,41+/m0/s1
Klucz InChI
YUULKFVZRXQHPM-ATHUGRIKSA-N
Zastosowanie
Dihydroceramid C24:1 był stosowany jako standard w kwadrupolowej spektrometrii masowej czasu przelotu (Q-TOF) do pomiaru metabolitów sfingolipidów w tkance tłuszczowej. Został również wykorzystany jako standard w teście kinazy diacyloglicerolowej (DGK) do ilościowego oznaczania dihydroceramidów w komórkach z niedoborem CLN9.
Działania biochem./fizjol.
C24:1 Dihydroceramide jest syntetycznym dihydroceramidem. Dihydroceramidy są redukowane do ceramidów przez enzym desaturazę dihydroceramidową. Podwyższony poziom 24:1 DHC w surowicy zaobserwowano u pacjentów z historią raka wątrobowokomórkowego (HCC) przed ortotopowym przeszczepem wątroby (OLT), w porównaniu do pacjentów bez wcześniejszego HCC. Dlatego 24:1 DHC może być stosowany jako biomarker HCC u pacjentów po OLT.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860629P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C22: 0-and C24: 0-dihydroceramides confer mixed cytotoxicity in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell lines
Holliday Jr, et al.
PLoS ONE, 8(9) (2013)
The CLN9 protein, a regulator of dihydroceramide synthase
Schulz A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(5), 2784-2794 (2006)
C22: 0-and C24: 0-dihydroceramides confer mixed cytotoxicity in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell lines
Holliday Jr, et al.
Testing, 8(9) (2013)
Adipocyte Hypoxia-Inducible Factor 2alpha Suppresses Atherosclerosis by Promoting Adipose Ceramide Catabolism
Zhang X, et al.
Cell Metabolism, 30(5), 937-951 (2019)