Kluczowe dokumenty
860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.49
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 x 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3