Kluczowe dokumenty
G0395
β-Glucosidase from almonds
lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
Synonim(y):
β-D-Glucoside glucohydrolase
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥2 units/mg solid
masa cząsteczkowa
135 kDa
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
salt, essentially free
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Definicja jednostki
Inhibitor
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.