Kluczowe dokumenty
860497P
Avanti
Trimethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860497P, powder
Synonim(y):
N,N,N-trimetylo-D-erytrofingozyna (sól siarczanu metylu)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H44NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860497P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860497P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])OC.[N+]([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)(C)C
InChI
1S/C21H44NO2.CH4O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(24)20(19-23)22(2,3)4;1-5-6(2,3)4/h17-18,20-21,23-24H,5-16,19H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b18-17+;/t20-,21+;/m0./s1
Klucz InChI
OJPBMRHTGOLVFX-DSQFUKAXSA-M
Opis ogólny
Trimetylosfingozyna (d18:1) lub N,N,N-trimetylo-D-erytro-sfingozyna(sól siarczanu metylu) jest N-metylowaną pochodną sfingozyny.
Działania biochem./fizjol.
Trimetylosfingozyna (TMS) jest inhibitorem kinazy białkowej C. Reguluje również inne kinazy białkowe i enzymy zaangażowane w transdukcję sygnału. TMS obniża przezśródbłonkową migrację neutrofili. Zmniejsza aglomerację płytek krwi w stężeniach fizjologicznych i łagodzi uszkodzenie reperfuzyjne mięśnia sercowego.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860497P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biological Function of Gangliosides (1994)