Merck
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H69N2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
99% (NMR)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)