Merck
860648P
Avanti
C20 Ceramide (d17:1/20:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860648P, powder
Synonim(y):
N-arachidoilo-D-erytro-spingozyna (zasada C17)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H73NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.98
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860648P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860648P
typ lipidu
deuterated lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Klucz InChI
CZKJGFHQZINDHS-RQDJVNCUSA-N
Opis ogólny
Ceramid C20 (d17:1/20:0) to syntetyczny ceramid zawierający analog C17 sfingozyny z kwasem arachidonowym. Syntaza ceramidowa 2 katalizuje syntezę ceramidu C20. Ceramid jest kluczowym składnikiem sfingolipidów.
Zastosowanie
Ceramid C20 (d17:1/20:0) został użyty jako wzorzec wewnętrzny do pomiaru zawartości sfingolipidów w wątrobie za pomocą ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC/MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
Ceramidy odgrywają ważną rolę w sygnalizacji komórkowej, różnicowaniu komórek, proliferacji i apoptozie.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860648P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ceramide Structure and Derivatives
Kumari A
Sweet Biochemistry: Remembering Structures, Cycles, and Pathways by Mnemonics (2018)
Hady Razak Hady et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-18)
The liver plays a central role in the glucose and lipid metabolism. Studies performed on animal models have shown an important role of lipid accumulation in the induction of insulin resistance. We sought to explain whether in obese humans, the