Merck
860619P
Avanti
CER6-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860619P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H60D9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.97
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860619P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860619P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
Opis ogólny
CER6-2′S(d9), also known as N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860619P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available