Merck
860488P
Avanti
Safingol
Avanti Research - A Croda Brand 860488P, powder
Synonim(y):
L-treo-dihydrofingozyna (d18:0) z
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860488P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860488P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
Klucz InChI
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Safingol jest syntetycznym L-treo-stereoizomerem endogennej(D-erytro-) sfinganiny. Działa jako inhibitor kinazy białkowej C i kinazy sfingozynowej in vitro. Safingol bierze udział w wytwarzaniu ceramidów i indukcji apoptozy. Wiadomo, że stymuluje aktywność przeciwnowotworową cisplatyny.
Zastosowanie
Safingol został użyty jako podstawnik dihydrosphingozyny (dhSph) w celu zwiększenia odpowiedzi cytotoksycznej w komórkach opornych na N-(4-hydroksyfenylo)retinamid (4-HPR).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860488P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A phase I clinical study of safingol followed by cisplatin: promising activity in refractory adrenocortical cancer with novel pharmacology
Carvajal RD, et al.
Journal of Clinical Oncology, 24(18), 13044-13044 (2006)
Safingol (L-threo-sphinganine) induces autophagy in solid tumor cells through inhibition of PKC and the PI3-kinase pathway
Coward J, et al.
Autophagy, 5(2), 184-193 (2009)
Andrej Kováčik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 521-529 (2017-12-13)
Ceramides (Cer) are key components of the skin permeability barrier. Sphingosine-based CerNS and dihydrosphingosine-based CerNdS (dihydroCer) have two chiral centers; however, the importance of the correct stereochemistry in the skin barrier Cer is unknown. We investigated the role of the
Evaluation of bioactive sphingolipids in 4-HPR-resistant leukemia cells
Apraiz A, et al.
BMC Cancer, 11(1), 477-477 (2011)