Merck
857371P
Avanti
VU0359595
(1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxamide, powder
Synonim(y):
EVJ; VU0359595
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29BrN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857371P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857371P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1cc2[nH][c]([n](c2cc1)C3CCN(CC3)C[C@@H](NC(=O)[C@H]4[C@@H](C4)c5ccccc5)C)=O
Klucz InChI
JSVNNLRZCJAYTQ-ORYQWCPZSA-N
Opis ogólny
Wykazano, że VU0359595 selektywnie hamuje izoformę PLD1 na poziomie nM (patrz dane poniżej). **Obrazy dodane jako .gif w folderze
Zastosowanie
VU0359595 został użyty jako inhibitor PLD2 (fosfolipazy D2) w celu ilościowego zbadania funkcjonalnych i molekularnych aspektów zaangażowania kwasu fosfatydowego (PA) pochodzącego z PLD w regulowaną egzocytozę oraz jako inhibitor PLD1 w leczeniu myszy z nokautem w celu zbadania jego wpływu na nie.
Działania biochem./fizjol.
VU0359595 pomaga blokować fosfolipazę D (PLD), co z kolei zmniejsza biosyntezę trifosforanu deoksyrybonukleozydu (dNTP) w modelach glejaka.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857371P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of phospholipase D in regulated exocytosis
Rogasevskaia TP and Coorssen JR
The Journal of biological chemistry, 290(48), 28683-28696 (2015)
Human phospholipase D activity transiently regulates pyrimidine biosynthesis in malignant gliomas
Mathews TP, et al.
ACS Chemical Biology, 10(5), 1258-1268 (2015)
Jana A Lewis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(7), 1916-1920 (2009-03-10)
This Letter describes the synthesis and structure-activity-relationships (SAR) of isoform-selective PLD inhibitors. By virtue of the installation of alternative halogenated piperidinyl benzimidazolone privileged structures, in combination with a key (S)-methyl group, novel PLD inhibitors with low nM potency and unprecedented
Binding of PLD2-generated phosphatidic acid to KIF5B promotes MT1-MMP surface trafficking and lung metastasis of mouse breast cancer cells
Wang Z, et al.
Developmental Cell, 43(2), 186-197 (2017)
Xianping Li et al.
Infection and immunity, 80(1), 429-440 (2011-11-16)
Aspergillus fumigatus is the most prevalent airborne fungal pathogen that induces serious infections in immunocompromised patients. Phospholipases are key enzymes in pathogenic fungi that cleave host phospholipids, resulting in membrane destabilization and host cell penetration. However, knowledge of the impact