Merck
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
Synonim(y):
N,N-dimetylo-D-erytro-sfingozyno-1-fosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H45N2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.56
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
Klucz InChI
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
Opis ogólny
Dimetylosfingozyno-1-fosforan jest metylowaną formą sfingozyno-1-fosforanu.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860601P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)