Merck
860562P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PE
Avanti Research - A Croda Brand 860562P, powder
Synonim(y):
1-oleoilo-2-(12-biotynylo(aminododekanoilo))-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H83N4O10PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
903.20
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860562P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860562P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H83N4O10PS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-42(51)56-35-38(36-58-60(54,55)57-34-32-46)59-43(52)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-33-47-41(50)29-26-25-28-40-44-39(37-61-40)48-45(53)49-44/h9-10,38-40,44H,2-8,11-37,46H2,1H3,(H,47,50)(H,54,55)(H2,48,49,53)/b10-9-/t38-,39+,40+,44+/m1/s1
Klucz InChI
HACDNRDNASOHSM-IBTAXAMTSA-N
Zastosowanie
18:1-12:0 Biotyna PE lub 1-oleoilo-2-(12-biotynylo(aminododekanoilo))-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina została użyta podczas przygotowywania liposomów, aby liposomy były wykrywalne podczas standardowej cytometrii przepływowej. Nadaje się również do znakowania pęcherzyków fosfolipidowych.
Działania biochem./fizjol.
1-oleoilo-2-(12-biotynylo(aminododekanoilo))-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina lub biotyna PE jest głównie wykorzystywana do tworzenia pęcherzyków lipidowych w podtrzymywanej dwuwarstwie lipidowej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860562P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ProLIF-quantitative integrin protein-protein interactions and synergistic membrane effects on proteoliposomes
De Franceschi N, et al.
Journal of Cell Science, 132(4), 3938-3946 (2019)
Factor VIII C1 domain residues Lys 2092 and Phe 2093 contribute to membrane binding and cofactor activity
Meems H, et al.
Blood, 114(18), 3938-3946 (2009)
TIRF imaging of Fc gamma receptor microclusters dynamics and signaling on macrophages during frustrated phagocytosis
Lin J, et al.
BMC Immunology, 17(1), 5-5 (2016)
Nolan C Worstell et al.
PloS one, 11(4), e0153265-e0153265 (2016-04-14)
Protein-glycan recognition is often mediated by multivalent binding. These multivalent bindings can be further complicated by cooperative interactions between glycans and individual glycan binding subunits. Here we have demonstrated a nanocube-based lipid bilayer array capable of quantitatively elucidating binding dissociation
Matthew Brecher et al.
Journal of virology, 86(1), 364-372 (2011-10-28)
Cellular entry of Ebola virus (EBOV), a deadly hemorrhagic fever virus, is mediated by the viral glycoprotein (GP). The receptor-binding subunit of GP must be cleaved (by endosomal cathepsins) in order for entry and infection to proceed. Cleavage appears to