Merck
860522P
Avanti
C16 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860522P, powder
Synonim(y):
N-palmitoyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H73N2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.93
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860522P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860522P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860522P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Klucz InChI
HLUDYEDPXNSPGO-XWIRJDCTSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860522P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)