Merck
860453C
Avanti
16:0-d31-18:1 PA
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
110920
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H39O8PNaD31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860453C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860453C
stężenie
10 mg/mL (860453C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2;
Klucz InChI
PPYXMAJBOKWTQX-VYSSPCEXSA-M
Opis ogólny
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
16: 0-d31-18: 1 PA został użyty jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMES) przy użyciu analizy lipidomicznej opartej na tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS / MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860453C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Delineating the rules for structural adaptation of membrane-associated proteins to evolutionary changes in membrane lipidome
Makarova M, et al.
Current Biology (2020)
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase