Merck
860367P
Avanti
18:0 PC-d79
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H9NO8PD79
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
869.63
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860367P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Opis ogólny
18:0 PC-d79 is a deuterated phosphocholine wherein 79 protons of distearoyl are replaced by deuterium isotope.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860367P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)