Merck
857510O
Avanti
Kwas tłuszczowy Anteiso 15:0
>99% (TLC)
Synonim(y):
Anteiso 15:0 Fatty Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
opakowanie
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857510O-10MG)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857510O-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)